Läs mer
Dräger™ Diffusionsrörhållare
Produktkod. 10596724
Change view
För användning med (utrustning):
Gasdetekteringsrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10596724 Gasdetekteringsrör Varje
1 options
Produktkod. 10596724 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6733014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 SEK
    899.90 SEK / Paket med 1
    Save 295.10 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Säkrar diffusionsröret under användning
Svart plasthållare med metallklämma.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Gasdetekteringsrör
Typ Diffusionsrörhållare