Läs mer
Dräger™ Koldioxid (CO 2 ) XXS Ersättningssensor
Produktkod. 15348606
Change view
Komponenter uppmätt:
Koldioxid
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Komponenter uppmätt Förpackningsstorlek
15348606 Koldioxid Varje
1 options
Produktkod. 15348606 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6810889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10315.00 SEK
    8093.21 SEK / Paket med 1
    Save 2221.79 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
XXS Ersättningssensor, för användning med Pac 7000, X-am 5000 flergasdetektorer.
  • Mätområde: 0 till 5 % vol.
  • Upplösning: 0,1% vol.
  • Koldioxid (CO 2 )
Specifikationer
Komponenter uppmätt Koldioxid
För användning med (utrustning) Pac 7000, X-am 5000 multigasdetektorer
Typ Ersättningssensor