Läs mer
Dräger™ Flödeskontroll Luftflödesindikatorsats
Beschreibung
Beinhaltet
Tre ampuller, ett munstycke och uppladdningsbara NiCd-batterier som ger cirka 20 minuters drift per laddning
Idealisk för alla applikationer där ventilationen kontrollerar arbetarnas hälsa och säkerhet, såsom färgsprayboxar och dragskåp. Också användbart verktyg för luftbalansering, justering av ventilationsgaller på kontor och institutioner och för att utföra inomhusluftkvalitetsstudier. Fungerar som en läckagedetektor genom att använda rök för att kontrollera luftflödet utanför lufttäta dörrar, upptäcka läckor till renrum eller inneslutningsområden.
- Lätt, ergonomiskt utformad enhet ger enkel manövrering med en hand
- Genererar miljösäker rök i puffar eller i ett kontinuerligt moln
- Varje rökalstrande ampull ger cirka fem minuter rök
Bestellinformation
Mäter cirka 11 3/4 x 7 x 2 3/4 tum. (300 x 200 x 70 mm) och väger 171/2 oz. (500 g). Laddare och ersättningsampuller finns tillgängliga separat. För laddare, se Kat. nr 19-130-1060.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Luftindikatorkit |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.