Läs mer
Dräger™ Vätecyanid (HCN) XXS-sensor
Produktkod. 15680889
Change view
Komponenter uppmätt:
Vätecyanid
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Komponenter uppmätt Förpackningsstorlek
15680889 Vätecyanid Varje
1 options
Produktkod. 15680889 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6810887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10315.00 SEK
    8093.21 SEK / Paket med 1
    Save 2221.79 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
XXS Ersättningssensor, för användning med Pac 7000 och X-am 5000, X-am 5600 flergasdetektorer.
  • Mätområde: 0 till 50 ppm
  • Upplösning: 0,1 ppm
  • Garanti: 2 år
  • Vätecyanid (HCN)
Specifikationer
Komponenter uppmätt Vätecyanid
För användning med (utrustning) Pac 7000, X-am 5000, X-am 5600 Multigasdetektorer
Typ Ersättningssensor