Läs mer
Dräger™ Vätgasersättningssensor
Produktkod. 11332080
Change view
Mätområde:
0 till 2000
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
11332080 0 till 2000 Varje
1 options
Produktkod. 11332080 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6809185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19660.00 SEK
    15427.27 SEK / Paket med 1
    Save 4232.73 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
För Dräger™ Xam-7000, Pac III, MiniWarn™ och Multiwarn II Monitorer
  • Detektionsområde: 0-2000
  • Detekterar: H2
Garanti
1 år
Specifikationer
Komponenter uppmätt Väte (XS-R)
Fuktighetsområde 10 till 90 %
Mätområde 0 till 2000
Tryckområde 700 till 1300 mbar
Upplösning 1
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +50 °C
Garanti 1 år