Läs mer
Dräger™ Vätesulfid (H2S) XXS Ersättningssensor
Produktkod. 15513975
Change view
Komponenter uppmätt:
Vätesulfid
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Komponenter uppmätt Förpackningsstorlek
15513975 Vätesulfid Varje
1 options
Produktkod. 15513975 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6810883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6379.35 SEK
    4699.04 SEK / Paket med 1
    Save 1680.31 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
XXS Ersättningssensor, för användning med Pac 7000, X-am 2000, X-am 5000 flergasdetektorer.
  • Mätområde: 0 till 100 ppm
  • Upplösning: 1 ppm
  • Garanti: 2 år
  • Vätesulfid (H2S)
Specifikationer
Komponenter uppmätt Vätesulfid
För användning med (utrustning) Pac 7000, X-am 5000, X-am 5600 Multigasdetektorer
Typ Ersättningssensor