Läs mer
Dräger™ Individuella Haz Mats samtidiga testset
Produktkod. 12702517
Change view
Typ:
Samtidig testuppsättning I
Simultantest Set II
Simultantest Set III
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
12702517 Samtidig testuppsättning I Varje
10385704 Simultantest Set II Varje
10345754 Simultantest Set III Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Ingen annan typ av rör ska ersättas med dessa kit.
Produktkod. 12702517 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 8101735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 SEK
    1697.50 SEK / Paket med 1
    Save 552.50 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Ingen annan typ av rör ska ersättas med dessa kit.
Kräver
Kräv adapter och en Dräger pump (säljs separat) för semikvantitativ bestämning av oorganiska gaser och organiska ångor.
För samtidig testning av fem olika gaser
Testset I. Inkluderar detektorrör för väteklorid, vätecyanid, kolmonoxid, ammoniak och lustgas.
Testset II. Inkluderar detektorrör för svaveldioxid, klor, vätesulfid, koldioxid och fosgen.
Testuppsättning III. Inkluderar detektorrör för alkoholer, alifatiska kolväten, aromater, klorerade kolväten och ketoner.
Beställningsinfo
Förpackningar med 10 testset.
Specifikationer
Typ Samtidig testuppsättning I
För användning med (applikation) För samtidig testning av fem olika gaser
Inkluderar Tester för väteklorid, vätecyanid, kolmonoxid, ammoniak och lustgas