Läs mer
Dräger™ Kvävedioxid (NO2) XXS Ersättningssensor
Produktkod. 12868310
Change view
Komponenter uppmätt:
Kvävedioxid
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Komponenter uppmätt Förpackningsstorlek
12868310 Kvävedioxid Varje
1 options
Produktkod. 12868310 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6810884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8590.00 SEK
    6739.98 SEK / Paket med 1
    Save 1850.02 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
XXS Ersättningssensor, för användning med Pac 7000, X-am 5000 flergasdetektorer.
  • Mätområde: 0 till 50 ppm
  • Upplösning: 0,1 ppm
  • Garanti: 2 år
  • Kvävedioxid (NO2)
Specifikationer
Komponenter uppmätt Kvävedioxid
För användning med (utrustning) Pac 7000, X-am 5000 multigasdetektorer
Typ Ersättningssensor