Läs mer
Dräger™ Syre (O2) XXS Ersättningssensor
Produktkod. 10387913
Change view
Komponenter uppmätt:
Syre
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Komponenter uppmätt Förpackningsstorlek
10387913 Syre Varje
1 options
Produktkod. 10387913 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6810881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6379.35 SEK
    4699.04 SEK / Paket med 1
    Save 1680.31 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
XXS Ersättningssensor, för användning med Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000 flergasdetektorer.
  • Mätområde: 0 till 30,0 % vol.
  • Upplösning: 0,1% vol.
  • Garanti: 2 år
  • Syre (O2)
Garanti
2 år
Specifikationer
Komponenter uppmätt Syre
För användning med (utrustning) Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000 Multigasdetektorer
Typ Ersättningssensor