Läs mer
Dräger™ Pac™ III Sensorer
Produktkod. 11362080
Change view
Komponenter uppmätt:
Syre (XS)
Vätesulfid (XS)
Mätområde:
0 till 100
0 till 25 %
Garanti:
3 år
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Komponenter uppmätt Mätområde Garanti unitSize
11362080 Syre (XS) 0 till 25 % 3 år Varje
15155187 Vätesulfid (XS) 0 till 100 3 år Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362080 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6809130
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge snabba och exakta svar på farliga gasnivåer
  • För användning med Pac™ III enkelgasmonitorer
Specifikationer
Komponenter uppmätt Syre (XS)
Fuktighetsområde 10 till 95 %
Mätområde 0 till 25 %
Tryckområde 700 till 1300 mbar
Upplösning 0.1%
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -40° till+ 50 °C
Garanti 3 år