Läs mer
Dräger™ Pac™ III Sensorer
Produktkod. 15155187
Change view
Komponenter uppmätt:
Syre (XS)
Vätesulfid (XS)
Mätområde:
0 till 100
0 till 25 %
Garanti:
3 år
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Komponenter uppmätt Mätområde Garanti Förpackningsstorlek
15155187 Vätesulfid (XS) 0 till 100 3 år Varje
11362080 Syre (XS) 0 till 25 % 3 år Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15155187 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6809110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10285.00 SEK
    8069.03 SEK / Paket med 1
    Save 2215.97 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Ge snabba och exakta svar på farliga gasnivåer
  • För användning med Pac™ III enkelgasmonitorer
Specifikationer
Komponenter uppmätt Vätesulfid (XS)
Fuktighetsområde 10 till 90 %
Mätområde 0 till 100
Tryckområde 700 till 1300 mbar
Upplösning 1
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +50 °C
Garanti 3 år