Läs mer
Dräger™ Pac™ III Sensorer
Produktkod. p-3888245
Komponenter uppmätt:
Syre (XS)
Vätesulfid (XS)
Mätområde:
0 till 100
0 till 25 %
Garanti:
3 år
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11362080
Brand: Dräger™ 6809130
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ge snabba och exakta svar på farliga gasnivåer
  • För användning med Pac™ III enkelgasmonitorer
Especificaciones
Komponenter uppmätt Syre (XS)
Fuktighetsområde 10 till 95 %
Mätområde 0 till 25 %
Tryckområde 700 till 1300 mbar
Upplösning 0.1%
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -40° till+ 50 °C
Garanti 3 år
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado