Läs mer
Dräger™ SCBA säkerhetsmask
Produktkod. 15169473
Change view
För användning med (utrustning):
Andningsapparat för tryckluft
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15169473 Andningsapparat för tryckluft Varje
1 options
Produktkod. 15169473 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer R53070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7655.00 SEK
    6007.55 SEK / Paket med 1
    Save 1647.45 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Innermask och sele av högkvalitativ silikon
  • Panorama Nova Silikon P PC ansiktsmask
  • Utan nackband
Certifikat
CE-märkning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 136
Anslutningstyp Push-in
Produkttyp Ansiktsstycke
För användning med (applikation) Tillför snabbt och säkert livsviktig andningsluft om syrehalten sjunker under 17 volymprocent
För användning med (utrustning) Andningsapparat för tryckluft
Selestil Silikon
Material Silikon
Storlek Intermediär