Läs mer
Dräger™ Smart IR DragerSensors™
Beskrivning
- För kolväte- och koldioxiddetektion
- Helt immun mot förgiftning
- Fungerar i miljöer med lågt eller inget syre
- Kan konfigureras med flera kalibreringar
- Finns i 0 till 100 % LEL och 0 till 100 % vol.CO 2 detektionsområden
Typ: Smart Ex-IR
- Mätområde: 0 till 9900 ppm, 0 till 100 % LEL, 0 till 100 % vol.
- Upplösning: 100 ppm, 1% LEL, 1% vol.
Typ: Smart IR-CO 2
- Mätområde: 0 till 9900 ppm, 0 till 5 % vol.
- Upplösning: 100 ppm, 0,01% vol.
Typ: Smart IR-CO 2 HC
- Mätområde: 0 till 9900 ppm, 0 till 100 % vol.
- Upplösning: 200 ppm, 0,2% vol.
Garanti
5 år
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | X-am 7000 Multi Gasdetektor |
| Typ | Ersättningssensor |
| Fuktighetsområde | 10 till 95 % |
| Mätområde | 0 till 9900 ppm, 0 till 100 % LEL, 0 till 100 % vol. |
| Tryckområde | 700 till 1300 hpa |
| Upplösning | 100 ppm, 1% LEL, 1% vol. |
| Sensortyper | Smart Ex-IR sensor |
| Temperaturområde (engelska) | -13 °F till +140 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -25° till+ 60 °C |
| Garanti | 5 år |