Läs mer
Dräger™ Smart IR DragerSensors™
Produktkod. 15104093
Change view
Sensortyper:
Smart Ex-IR sensor
Smart IR-CO2
Smart IR-CO2 HC
Upplösning:
100 ppm, 0,01% vol.
100 ppm, 1% LEL, 1% vol.
200 ppm, 0,2% vol.
Mätområde:
0 till 9900 ppm, 0 till 100 % LEL, 0 till 100 % vol.
0 till 9900 ppm, 0 till 100 % vol.
0 till 9900 ppm, 0 till 5 % vol.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sensortyper Upplösning Mätområde Förpackningsstorlek
15104093 Smart IR-CO2 HC 200 ppm, 0,2% vol. 0 till 9900 ppm, 0 till 100 % vol. Varje
11322090 Smart Ex-IR sensor 100 ppm, 1% LEL, 1% vol. 0 till 9900 ppm, 0 till 100 % LEL, 0 till 100 % vol. Varje
11942411 Smart IR-CO2 100 ppm, 0,01% vol. 0 till 9900 ppm, 0 till 5 % vol. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15104093 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6810599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26280.00 SEK
    20623.99 SEK / Paket med 1
    Save 5656.01 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
För användning med X-am 7000 multigasdetektorer.
  • För kolväte- och koldioxiddetektion
  • Helt immun mot förgiftning
  • Fungerar i miljöer med lågt eller inget syre
  • Kan konfigureras med flera kalibreringar
  • Finns i 0 till 100 % LEL och 0 till 100 % vol.CO 2 detektionsområden
Typ: Smart Ex-IR
  • Mätområde: 0 till 9900 ppm, 0 till 100 % LEL, 0 till 100 % vol.
  • Upplösning: 100 ppm, 1% LEL, 1% vol.
Typ: Smart IR-CO 2
  • Mätområde: 0 till 9900 ppm, 0 till 5 % vol.
  • Upplösning: 100 ppm, 0,01% vol.
Typ: Smart IR-CO 2 HC
  • Mätområde: 0 till 9900 ppm, 0 till 100 % vol.
  • Upplösning: 200 ppm, 0,2% vol.
Garanti
5 år
Specifikationer
För användning med (utrustning) X-am 7000 Multi Gasdetektor
Typ Ersättningssensor
Fuktighetsområde 10 till 95 %
Mätområde 0 till 9900 ppm, 0 till 100 % vol.
Tryckområde 700 till 1300 hpa
Upplösning 200 ppm, 0,2% vol.
Sensortyper Smart IR-CO2 HC
Temperaturområde (engelska) -5 °F till +140 °F
Temperaturområde (metriskt) -20° till+ 60 °C
Garanti 5 år