Läs mer
Dräger™ Smart IR DragerSensors™
Produktkod. p-3888234
Sensortyper:
Smart Ex-IR sensor
Smart IR-CO2
Smart IR-CO2 HC
Upplösning:
100 ppm, 0,01% vol.
100 ppm, 1% LEL, 1% vol.
200 ppm, 0,2% vol.
Mätområde:
0 till 9900 ppm, 0 till 100 % LEL, 0 till 100 % vol.
0 till 9900 ppm, 0 till 100 % vol.
0 till 9900 ppm, 0 till 5 % vol.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11322090
Brand: Dräger™ 6810460
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med X-am 7000 multigasdetektorer.
  • För kolväte- och koldioxiddetektion
  • Helt immun mot förgiftning
  • Fungerar i miljöer med lågt eller inget syre
  • Kan konfigureras med flera kalibreringar
  • Finns i 0 till 100 % LEL och 0 till 100 % vol.CO 2 detektionsområden
Typ: Smart Ex-IR
  • Mätområde: 0 till 9900 ppm, 0 till 100 % LEL, 0 till 100 % vol.
  • Upplösning: 100 ppm, 1% LEL, 1% vol.
Typ: Smart IR-CO 2
  • Mätområde: 0 till 9900 ppm, 0 till 5 % vol.
  • Upplösning: 100 ppm, 0,01% vol.
Typ: Smart IR-CO 2 HC
  • Mätområde: 0 till 9900 ppm, 0 till 100 % vol.
  • Upplösning: 200 ppm, 0,2% vol.
Garanti
5 år
Specifikationer
För användning med (utrustning) X-am 7000 Multi Gasdetektor
Typ Ersättningssensor
Fuktighetsområde 10 till 95 %
Mätområde 0 till 9900 ppm, 0 till 100 % LEL, 0 till 100 % vol.
Tryckområde 700 till 1300 hpa
Upplösning 100 ppm, 1% LEL, 1% vol.
Sensortyper Smart Ex-IR sensor
Temperaturområde (engelska) -13 °F till +140 °F
Temperaturområde (metriskt) -25° till+ 60 °C
Garanti 5 år