Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör
Produktkod. 10707674
Mätområde:
0,2 till 2 %
40 till 800
Förpackningsstorlek:
5 tester
Paket med 10
Produktkod. 10707674
Brand: Dräger™ 8103381
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Komponenter uppmätt Aceton
Mätområde 40 till 800
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 5° till 40 °C
Typ av rör Aceton 40/a
compliance-icons
Produktbeteckning
  • drager-tubes
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: acetone