Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör
Produktkod. p-307909
Mätområde:
0,2 till 2 %
40 till 800
Förpackningsstorlek:
5 tester
Paket med 10
Produktkod. 10454292
Brand: Dräger™ 8101511
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
För användning med (utrustning) Accuro
Mätområde 0,2 till 2 %
Tryckområde 1013 hpa
Temperaturområde (engelska) 68 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 20° till 40 °C