Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Kolmonoxid
Produktkod. 10717284
Change view
Mätområde:
0,3 till 7 %
10 till 3000
1:2,5 till 150
2 till 50 ppm
5 till 700
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde unitSize
10717284 1:2,5 till 150 Paket med 10
12806673 0,3 till 7 % Paket med 10
10262531 2 till 50 ppm Paket med 10
10476871 5 till 700 Paket med 10
10429911 10 till 3000 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10717284 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6728511
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Notera:
Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Kolmonoxid
Fuktighetsområde 0 till 50 mg/L
Mätområde 1:2,5 till 150
Kvantitet 10
Svarstid 5 min.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C
Typ av rör Kolmonoxid 5/aP