Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Trikloretylen
Produktkod. 10095891
Mätområde:
2 till 250
50 till 500
Typ av rör:
Trikloretylen 2/a 2
Trikloretylen 50/a
Svarstid:
1,5 min.
8 till 4 min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10095891
Brand: Dräger™ 6728541
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Notera:
Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Trikloretylen
Fuktighetsområde Ej tillämpligt
Mätområde 2 till 250
Antal stroke 3/5
Kvantitet 10
Svarstid 8 till 4 min.
Temperaturområde (engelska) 39,2 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 30 °C
Typ av rör Trikloretylen 2/a 2
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X10 GAS DETECTOR TUBES DRAEGER 6728541 TRICHLOROET
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Amine compounds