Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Svaveldioxid
Produktkod. 10127390
Change view
Mätområde:
0,1 till 3
0,5 till 25
1 till 25
20 till 2000
50 till 8000
Typ av rör:
Svaveldioxid 0,1/a
Svaveldioxid 0,5/a 2
Svaveldioxid 1/a
Svaveldioxid 20/a
Svaveldioxid 50/b
Svarstid:
20 min.
3 min.
3 till 6 min.
Ej tillämpligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Typ av rör Svarstid Förpackningsstorlek
10127390 0,5 till 25 Svaveldioxid 0,5/a 2 3 till 6 min. Paket med 10
10482452 50 till 8000 Svaveldioxid 50/b Ej tillämpligt Paket med 10
10153312 20 till 2000 Svaveldioxid 20/a 3 min. Paket med 10
10206731 1 till 25 Svaveldioxid 1/a 3 min. Paket med 10
10632693 0,1 till 3 Svaveldioxid 0,1/a 20 min. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10127390 Leverantör Dräger™ N.º de proveedor 6728491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2066.10 SEK
    1620.96 SEK / Paket med 10
    Save 445.14 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Notera:
Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Información de órdenes
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Especificaciones
Komponenter uppmätt Svaveldioxid
För användning med (utrustning) Accuro Drager Gas Detector Pump
Typ Gas Detection Tube
Fuktighetsområde 20mg/L
Mätområde 0,5 till 25
Antal stroke 10/20
Kvantitet 10
Svarstid 3 till 6 min.
Temperaturområde (engelska) 59 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 15 °C till 30 °C
Typ av rör Svaveldioxid 0,5/a 2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.