Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Svaveldioxid
Beskrivning
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Notera:
Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter uppmätt | Svaveldioxid |
| Fuktighetsområde | Ej tillämpligt |
| Mätområde | 50 till 8000 |
| Antal stroke | 1/10 |
| Kvantitet | 10 |
| Svarstid | Ej tillämpligt |
| Temperaturområde (engelska) | 32 °F till 122 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 50 °C |
| Typ av rör | Svaveldioxid 50/b |
Säkerhet och hantering
- X10 Tube Sulfur Dioxide 50/b
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphur dioxide