Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Ättiksyra
Produktkod. 12314529
Change view
Mätområde:
5 till 80
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Mätområde unitSize
12314529 5 till 80 Paket med 10
1 options
Produktkod. 12314529 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6722101
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Notera:
Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Beskrivning Detektorrör
Komponenter uppmätt Ättiksyra
Fuktighetsområde Mindre än 30 mg/L
Mätområde 5 till 80
Antal stroke 3
Kvantitet 10
Svarstid 30 sek.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 10° till 40 °C
Typ av rör Ättiksyra 5/a