Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Rökrör
Produktkod. 10169251
Change view
Komponenter uppmätt:
Luftström
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Komponenter uppmätt Förpackningsstorlek
10169251 Luftström Paket med 10
1 options
Produktkod. 10169251 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer CH25301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 SEK
    1366.44 SEK / Paket med 10
    Save 268.56 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Notera:
Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Beskrivning Detektorrör
Komponenter uppmätt Luftström
Kvantitet 10
Typ av rör Luftström
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Air current tubes; Strömungsprüfröhrchen
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
  • P402-Förvaras torrt.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P420-Förvaras åtskilt från andra material.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till kan kasta och återvinna.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid >95%