Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Bensen
Produktkod. 10443291
Change view
Mätområde:
0,5 till 10
15 till 420
2 till 60
5 till 50
Typ av rör:
Bensen 0,5/a
Bensen 0,5/c
Bensen 15/a
Bensen 2/a
Bensen 5/b
Fuktighetsområde:
1 till 15 mg/L
1 till 30 mg/L
3 till 15 mg/l
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Typ av rör Fuktighetsområde unitSize
10443291 15 till 420 Bensen 15/a 1 till 30 mg/L Varje
10553802 0,5 till 10 Bensen 0,5/a 3 till 15 mg/l Paket med 10
10430102 2 till 60 Bensen 2/a 1 till 15 mg/L Paket med 5
12304539 5 till 50 Bensen 5/b 3 till 15 mg/l Paket med 10
10743263 0,5 till 10 Bensen 0,5/c 1 till 30 mg/L Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10443291 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 8101741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00 SEK
    1624.32 SEK / Paket med 1
    Save 530.68 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på rörets 'tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio. Obs: Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Bensen
Fuktighetsområde 1 till 30 mg/L
Mätområde 15 till 420
Antal stroke 20 till 2
Kvantitet 10
Svarstid 4 min.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 30 °C
Typ av rör Bensen 15/a