Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Koldioxid
Produktkod. 10629503
Change view
Mätområde:
0,5 till 10 %
0,5 till 6 %
1 till 20 %
100 till 3000
5 till 60 %
Typ av rör:
Koldioxid 0,1 %/a 2
Koldioxid 0,5 %/a
Koldioxid 1 %/a
Koldioxid 100/a
Koldioxid 100/ap
Koldioxid 5 %/A
Fuktighetsområde:
23 mg/l
30 mg/l
40 mg/l
50 mg/l
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Typ av rör Fuktighetsområde Förpackningsstorlek
10629503 100 till 3000 Koldioxid 100/ap 23 mg/l Paket med 10
10251161 100 till 3000 Koldioxid 100/a 23 mg/l Paket med 10
10167340 0,5 till 6 % Koldioxid 0,1 %/a 2 30 mg/l Paket med 10
10661923 0,5 till 10 % Koldioxid 0,5 %/a 50 mg/l Paket med 10
10113112 5 till 60 % Koldioxid 5 %/A 50 mg/l Paket med 10
10615631 1 till 20 % Koldioxid 1 %/a 40 mg/l Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10629503 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6728521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3408.00 SEK
    2414.10 SEK / Paket med 10
    Save 993.90 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
I lager
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Obs: Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Koldioxid
Typ Gas Detection Tube
Fuktighetsområde 23 mg/l
Mätområde 100 till 3000
Kvantitet 10
Svarstid 5 min.
Temperaturområde (engelska) 59 °F till 77 °F
Temperaturområde (metriskt) 15° till 25 °C
Typ av rör Koldioxid 100/ap