Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Koldioxid
Produktkod. p-177971
Mätområde:
0,5 till 10 %
0,5 till 6 %
1 till 20 %
100 till 3000
5 till 60 %
Typ av rör:
Koldioxid 0,1 %/a 2
Koldioxid 0,5 %/a
Koldioxid 1 %/a
Koldioxid 100/a
Koldioxid 100/ap
Koldioxid 5 %/A
Fuktighetsområde:
23 mg/l
30 mg/l
40 mg/l
50 mg/l
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10629503
Brand: Dräger™ 6728521
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Obs: Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Koldioxid
Fuktighetsområde 23 mg/l
Mätområde 100 till 3000
Kvantitet 10
Svarstid 5 min.
Temperaturområde (engelska) 59 °F till 77 °F
Temperaturområde (metriskt) 15° till 25 °C
Typ av rör Koldioxid 100/ap