Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Formaldehydaktiveringsrör
Produktkod. 10396292
Change view
Mätområde:
0,04
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
10396292 0,04 Paket med 10
1 options
Produktkod. 10396292 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 8101141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2268.45 SEK
    1605.67 SEK / Paket med 10
    Save 662.78 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Obs: Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Formaldehyd
Mätområde 0,04
Kvantitet 10
Typ av rör Formaldehydaktiveringsrör (används m/formaldehyd 0,2/a)