Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Formaldehyd
Produktkod. 10059050
Change view
Mätområde:
0,2 till 5
2 till 40
Typ av rör:
Formaldehyd 0,2/a
Formaldehyd 2/a
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Typ av rör unitSize
10059050 0,2 till 5 Formaldehyd 0,2/a Paket med 10
12712517 2 till 40 Formaldehyd 2/a Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10059050 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6733081
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Obs: Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Formaldehyd
Fuktighetsområde 3 till 15 mg/L
Mätområde 0,2 till 5
Antal stroke 10/20
Kvantitet 10
Svarstid 1,5 till 3 min.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 10° till 40 °C
Typ av rör Formaldehyd 0,2/a