Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Formaldehyd
Produktkod. p-2430668
Mätområde:
0,2 till 5
2 till 40
Typ av rör:
Formaldehyd 0,2/a
Formaldehyd 2/a
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10059050
Brand: Dräger™ 6733081
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Obs: Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Formaldehyd
Fuktighetsområde 3 till 15 mg/L
Mätområde 0,2 till 5
Antal stroke 10/20
Kvantitet 10
Svarstid 1,5 till 3 min.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 10° till 40 °C
Typ av rör Formaldehyd 0,2/a
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.