Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - De Tube saltsyra
Produktkod. 10296771
Change view
Komponenter uppmätt:
Saltsyra 1/a
Saltsyra 50/a
Saltsyra, Salpetersyra 1/a
Mätområde:
1 till 10 ppm
50 till 5000 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Komponenter uppmätt Mätområde unitSize
10296771 Saltsyra 1/a 1 till 10 ppm Paket med 10
10788914 Saltsyra 50/a 50 till 5000 ppm Paket med 10
10252581 Saltsyra, Salpetersyra 1/a 1 till 10 ppm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10296771 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer CH29501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att göra punktmätningar för olika gaser och ångor
  • Glasflaska
  • Kalibrerat 100mL prov av luft som dras genom röret med Drager Accuro™ bälgpump
  1. Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Saltsyra 1/a
Mätområde 1 till 10 ppm