Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - De Tube saltsyra
Produktkod. 10788914
Change view
Komponenter uppmätt:
Saltsyra 1/a
Saltsyra 50/a
Saltsyra, Salpetersyra 1/a
Mätområde:
1 till 10 ppm
50 till 5000 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Komponenter uppmätt Mätområde unitSize
10788914 Saltsyra 50/a 50 till 5000 ppm Paket med 10
10296771 Saltsyra 1/a 1 till 10 ppm Paket med 10
10252581 Saltsyra, Salpetersyra 1/a 1 till 10 ppm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10788914 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6728181
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
För att göra punktmätningar för olika gaser och ångor
  • Glasflaska
  • Kalibrerat 100mL prov av luft som dras genom röret med Drager Accuro™ bälgpump
  1. Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Spezifikation
Komponenter uppmätt Saltsyra 50/a
Fuktighetsområde 15mg/L
Mätområde 50 till 5000 ppm
Antal stroke 1/10
Kvantitet 10
Svarstid 5 min./30 sek.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 122 °F
Temperaturområde (metriskt) 10° till 50 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.