Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - De Tube Hydrogen
Produktkod. 10325192
Change view
Komponenter uppmätt:
Vätefluorid 1,5/b (gas eller ånga)
Väteperoxid 0,1/a (gas eller ånga)
Mätområde:
0,1 till 3 ppm
15 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Komponenter uppmätt Mätområde unitSize
10325192 Vätefluorid 1,5/b (gas eller ånga) 15 ppm Paket med 10
10530663 Väteperoxid 0,1/a (gas eller ånga) 0,1 till 3 ppm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10325192 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer CH30301
  • Glasflaska
  • Kalibrerat 100mL prov av luft som dras genom röret med Drager Accuro™ bälgpump
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Vätefluorid 1,5/b (gas eller ånga)
Mätområde 15 ppm
Kvantitet 10/Låda
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrogen Fluoride 1.5/b
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.