Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - De Tube Hydrogen
Beskrivning
- Glasflaska
- Kalibrerat 100mL prov av luft som dras genom röret med Drager Accuro™ bälgpump
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter uppmätt | Väteperoxid 0,1/a (gas eller ånga) |
| För användning med (utrustning) | Accuro Drager Gas Detector Pump |
| Typ | Gas Detection Tube |
| Mätområde | 0,1 till 3 ppm |
| Kvantitet | 10/Låda |