Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - De Tube Hydrogen
Produktkod. p-4909658
Komponenter uppmätt:
Vätefluorid 1,5/b (gas eller ånga)
Väteperoxid 0,1/a (gas eller ånga)
Mätområde:
0,1 till 3 ppm
15 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10325192
Brand: Dräger™ CH30301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Glasflaska
  • Kalibrerat 100mL prov av luft som dras genom röret med Drager Accuro™ bälgpump
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Vätefluorid 1,5/b (gas eller ånga)
Mätområde 15 ppm
Kvantitet 10/Låda
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrogen Fluoride 1.5/b
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.