Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - De Tube Hydrogen Fluoride
Mätområde:
0,5 till 90 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter uppmätt | Vätefluorid 0,5/a |
| Fuktighetsområde | 30 till 80 % |
| Mätområde | 0,5 till 90 ppm |
| Antal stroke | 10/2 |
| Kvantitet | 10 |
| Svarstid | 2 min./25 sek. |
| Temperaturområde (engelska) | 50 °F till 104 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 10° till 40 °C |