Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - De Tube Mercaptan
Beskrivning
- Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter uppmätt | Mercaptan 0,5/a |
| Fuktighetsområde | 3 till 15 mg/L |
| Mätområde | 0,5 till 5 ppm |
| Antal stroke | 20 |
| Kvantitet | 10 |
| Svarstid | 5 min. |
| Temperaturområde (engelska) | 50 °F till 104 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 10° till 40 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X10 Tube Mercaptan 0.5a range 0.5-5ppm 0.5 to 5 ppm0.5 to 5 ppm+/- 10 to 15% (pack of 10)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- MIXTURE LIST-Contain: mercaptan