Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - De Tube Mercury
Beskrivning
Dräger tube for the detection of mercury vapor. The tube contains a chemical reagent that changes color to indicate concentration.
- Standard Range: 0.05 to 2 mg/m³
- Measurement Time: 10 minutes
- Calibrated Sample Volume: 100 mL
- Compatible Pumps: Dräger Accuro™ bellows pump, Accuro 2000, or Quantimeter 1000
- Applications: Determination of concentration peaks, exposure measurements in inhalation areas, leak detection, and analysis of confined spaces such as sewers, shafts, and tanks
- Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter uppmätt | Kvicksilver 0,1/b |
| För användning med (utrustning) | Accuro Drager Gas Detector Pump |
| Typ | Gas Detection Tube |
| Fuktighetsområde | Mindre än 20 mg/L |
| Mätområde | 0,05 till 2 mg/m 3 |
| Antal stroke | 40 till 1 |
| Kvantitet | 10 |
| Svarstid | 10 min. |
| Temperaturområde (engelska) | 32 °F till 104 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 40 °C |