Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - De Tube Methylene Chloride
Mätområde:
20 till 200 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter uppmätt | Metylenklorid 100/ab |
| Fuktighetsområde | 3 till 25 mg/L |
| Mätområde | 20 till 200 ppm |
| Antal stroke | 8 |
| Kvantitet | 10 |
| Svarstid | 7 min. |
| Temperaturområde (engelska) | 62,6 °F till 86 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 17 °C till 30 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6724601 METHYLENE
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Amine compounds