Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - vätesulfid
Produktkod. 10276821
Change view
Komponenter uppmätt:
Vätesulfid 0,5/a
Vätesulfid 1/d
Vätesulfid 100/a
Vätesulfid 5/b
Mätområde:
0,5 till 15 ppm / 5 till 150 ppm
1 till 200 ppm
100 till 2000 ppm
5 till 60 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Komponenter uppmätt Mätområde Förpackningsstorlek
10276821 Vätesulfid 100/a 100 till 2000 ppm Paket med 10
10558741 Vätesulfid 1/d 1 till 200 ppm Paket med 10
10142032 Vätesulfid 0,5/a 0,5 till 15 ppm / 5 till 150 ppm Paket med 10
10378421 Vätesulfid 5/b 5 till 60 ppm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10276821 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer CH29101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2225.85 SEK
    1576.19 SEK / Paket med 10
    Save 649.66 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Cost-effective and reliable detector tube for the measurement of hydrogen sulfide gas.
Dräger short-term detector tubes for spot gas measurements.
  • Target Gas: Hydrogen Sulfide (H2S)
  • Measurement Range: 100 to 2000 ppm
  • Number of Strokes (n): 1
  • Measurement Duration: ca. 30 sec.
  • Color Change: White to brown
  • Standard Deviation: 5% to 10%
  • Operating Temperature: 0°C to 40°C
  • Operating Humidity: 3 to 40 mg H2O/L
  • Reaction Principle: H2S + Pb2+ → PbS + 2H+
  • Cross Sensitivity: 2000 ppm Sulfur dioxide and 100 ppm Nitrogen dioxide do not interfere.
  • Compatibility: For use with Dräger Accuro™ bellows pump, Accuro 2000, or Quantimeter 1000.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Vätesulfid 100/a
För användning med (utrustning) Accuro Drager Gas Detector Pump
Typ Gas Detection Tube
Fuktighetsområde 3 till 40 mg/L
Mätområde 100 till 2000 ppm
Antal stroke 1
Kvantitet 10
Svarstid 30 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C