Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - vätesulfid
Komponenter uppmätt:
Vätesulfid 0,5/a
Vätesulfid 1/d
Vätesulfid 100/a
Vätesulfid 5/b
Mätområde:
0,5 till 15 ppm / 5 till 150 ppm
1 till 200 ppm
100 till 2000 ppm
5 till 60 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter uppmätt | Vätesulfid 5/b |
| Fuktighetsområde | Mindre än 40 mg/L |
| Mätområde | 5 till 60 ppm |
| Antal stroke | 10 |
| Kvantitet | 10 |
| Svarstid | 4 min. |
| Temperaturområde (engelska) | 32 °F till 140 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 60 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X10 GAS DETECTOR TUBES DRAEGER CH29801 HYDROGEN
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: hydrogen sulphide