Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - vätesulfid
Produktkod. 10558741
Change view
Komponenter uppmätt:
Vätesulfid 0,5/a
Vätesulfid 1/d
Vätesulfid 100/a
Vätesulfid 5/b
Mätområde:
0,5 till 15 ppm / 5 till 150 ppm
1 till 200 ppm
100 till 2000 ppm
5 till 60 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Komponenter uppmätt Mätområde unitSize
10558741 Vätesulfid 1/d 1 till 200 ppm Paket med 10
10142032 Vätesulfid 0,5/a 0,5 till 15 ppm / 5 till 150 ppm Paket med 10
10378421 Vätesulfid 5/b 5 till 60 ppm Paket med 10
10276821 Vätesulfid 100/a 100 till 2000 ppm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10558741 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 8101831
Specifikationer
Komponenter uppmätt Vätesulfid 1/d
Fuktighetsområde 40mg/L
Mätområde 1 till 200 ppm
Antal stroke 1/10
Kvantitet 10
Svarstid 6 min.
Temperaturområde (engelska) 35,6 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 2° till 40 °C