Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - vätesulfid
Produktkod. p-4909645
Komponenter uppmätt:
Vätesulfid 0,5/a
Vätesulfid 1/d
Vätesulfid 100/a
Vätesulfid 5/b
Mätområde:
0,5 till 15 ppm / 5 till 150 ppm
1 till 200 ppm
100 till 2000 ppm
5 till 60 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10558741
Brand: Dräger™ 8101831
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Komponenter uppmätt Vätesulfid 1/d
Fuktighetsområde 40mg/L
Mätområde 1 till 200 ppm
Antal stroke 1/10
Kvantitet 10
Svarstid 6 min.
Temperaturområde (engelska) 35,6 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 2° till 40 °C