Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - Mercaptan
Beskrivning
- Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter uppmätt | Mercaptan 20/a (etantiol) |
| Fuktighetsområde | 3 till 30 mg/L |
| Mätområde | 20 till 100 ppm |
| Antal stroke | 10 |
| Kvantitet | 10 |
| Svarstid | 2,5 min. |
| Temperaturområde (engelska) | 32 °F till 122 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 50 °C |