Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - n-oktan
Produktkod. 10049230
Change view
Mätområde:
10 till 300 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
10049230 10 till 300 ppm Paket med 10
1 options
Produktkod. 10049230 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 8101691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2971.35 SEK
    2335.07 SEK / Paket med 10
    Save 636.28 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Short-term detector tube for the measurement of petroleum hydrocarbons in confined spaces.
The Petroleum Hydrocarbons 10/a detector tube is a glass vial filled with a chemical reagent designed for the determination of air contaminants in the workplace.
  • Detection Principle: Colorimetric chemical sensor (C8H18 + I2O5 → I2); the concentration is directly indicated by the length of the color change from white to brownish-green.
  • Standard Measuring Range: 10 ppm to 300 ppm (for n-octane).
  • Measurement Time: Approximately 1 min.
  • Number of Strokes (n): 2.
  • Sample Volume: 100 mL.
  • Standard Deviation: ±25%.
  • Operating Temperature: 15°C to 30°C.
  • Operating Humidity: 1 to 20 mg H2O/L.
  • Cross-Sensitivity: Indicates various organic and inorganic compounds in addition to n-octane, including n-hexane, n-heptane, iso-octane, n-nonane, perchloroethylene, and CO.
  • Compatibility: Used manually with the Dräger Accuro™ bellows pump or automatically with the Accuro 2000 pump and Quantimeter 1000.
  • Applications: Determination of concentration peaks, exposure measurements in the inhalation area, leak detection, and analysis of air in sewers, shafts, tanks, or other confined spaces.
  1. Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Petroleumkolväten 10/a
För användning med (utrustning) Accuro Drager Gas Detector Pump
Typ Gas Detection Tube
Mätområde 10 till 300 ppm
Antal stroke 8
Kvantitet 10
Svarstid 1,5 min.
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 77 °F
Temperaturområde (metriskt) 5° till 25 °C