Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - kvävedioxid
Produktkod. 10030988
Change view
Mätområde:
2 till 100 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
10030988 2 till 100 ppm Paket med 10
1 options
Produktkod. 10030988 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6719101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1964.93 SEK
    1542.45 SEK / Paket med 10
    Save 422.48 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Short-term detector tube for the manual or automatic measurement of nitrogen dioxide gas concentrations.
Dräger Tubes are glass vials filled with a chemical reagent that reacts to a specific chemical for gas detection. These short-term detector tubes are used manually with the Dräger Accuro gas detection pump or automatically with the Accuro 2000 or Quantimeter 1000.
  • Gas Measured: Nitrogen dioxide
  • Standard Measurement Range: 5 to 100 ppm
  • Number of Strokes (n): 5
  • Measurement Time: Approximately 1 min
  • Standard Deviation: ±10 to 15%
  • Color Change: Yellow-green to blue-gray
  • Temperature Range: 10°C to 40°C
  • Humidity: Max. 30 mg H2O/L
  • Reaction Principle: NO2 + Diphenylbenzidine → blue-gray reaction product
  • Cross Sensitivity: Ozone or chlorine do not interfere within the range of their occupational exposure limits. Higher concentrations are indicated with different sensitivity. Nitrogen monoxide is not indicated.
  1. Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Kvävedioxid 2/c
För användning med (utrustning) Accuro Drager Gas Detector Pump
Typ Gas Detection Tube
Fuktighetsområde 30mg/L
Mätområde 2 till 100 ppm
Antal stroke 5/10
Kvantitet 10
Svarstid 1 till 2 min.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 10° till 40 °C