Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - Kväveångor
Produktkod. 10098920
Change view
Komponenter uppmätt:
Lustgas 0,5/a
Lustgas 100/c
Nitrösa ångor 2/a
Nitrösa ångor 20/a
Mätområde:
0,5 till 10 ppm
100 till 5000 ppm
2 till 100 ppm
20 till 500 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Komponenter uppmätt Mätområde Förpackningsstorlek
10098920 Lustgas 0,5/a 0,5 till 10 ppm Paket med 10
12364569 Nitrösa ångor 20/a 20 till 500 ppm Paket med 10
12896663 Lustgas 100/c 100 till 5000 ppm Paket med 10
10358612 Nitrösa ångor 2/a 2 till 100 ppm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10098920 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer CH29401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.46 SEK
    456.42 SEK / Paket med 10
    Save 194.04 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
För att göra punktmätningar för olika gaser och ångor
  • Glasflaska
  • Kalibrerat 100 ml prov av luft som dras genom röret med Drager Accuro™ bälgpump
  1. Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Lustgas 0,5/a
Mätområde 0,5 till 10 ppm