Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - Kväveångor
Produktkod. 10358612
Change view
Komponenter uppmätt:
Lustgas 0,5/a
Lustgas 100/c
Nitrösa ångor 2/a
Nitrösa ångor 20/a
Mätområde:
0,5 till 10 ppm
100 till 5000 ppm
2 till 100 ppm
20 till 500 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Komponenter uppmätt Mätområde Förpackningsstorlek
10358612 Nitrösa ångor 2/a 2 till 100 ppm -
12364569 Nitrösa ångor 20/a 20 till 500 ppm Paket med 10
12896663 Lustgas 100/c 100 till 5000 ppm Paket med 10
10098920 Lustgas 0,5/a 0,5 till 10 ppm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10358612 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer CH31001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2343.48 SEK
    1594.32 SEK / Paket med 10
    Save 749.16 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
För att göra punktmätningar för olika gaser och ångor
  • Glasflaska
  • Kalibrerat 100mL prov av luft som dras genom röret med Drager Accuro™ bälgpump
  1. Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Spécification
Komponenter uppmätt Nitrösa ångor 2/a
Fuktighetsområde 30mg/L
Mätområde 2 till 100 ppm
Antal stroke 5/10
Kvantitet 10
Svarstid 1 till 2 min.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.