Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - Kväveångor
Produktkod. 12364569
Komponenter uppmätt:
Nitrous Fumes 0.5/a
Nitrous Fumes 100/c
Nitrösa ångor 2/a
Nitrösa ångor 20/a
Mätområde:
0.5 to 10ppm
100 to 5000ppm
2 till 100 ppm
20 till 500 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12364569
Brand: Dräger™ 6724001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För att göra punktmätningar för olika gaser och ångor
  • Glasflaska
  • Kalibrerat 100mL prov av luft som dras genom röret med Drager Accuro™ bälgpump
  1. Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Nitrösa ångor 20/a
Fuktighetsområde 40mg/L
Mätområde 20 till 500 ppm
Antal stroke 2
Kvantitet 10
Svarstid 30 sek.
Temperaturområde (engelska) 59 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 15° till 40 °C