Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - Kväveångor
Produktkod. p-4909563
Komponenter uppmätt:
Nitrösa ångor 2/a
Nitrösa ångor 20/a
Nitrösa ångor 0,5/a
Nitrösa ångor 100/c
Mätområde:
0,5 till 10 ppm
100 till 5000 ppm
2 till 100 ppm
20 till 500 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12364569
Brand: Dräger™ 6724001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För att göra punktmätningar för olika gaser och ångor
  • Glasflaska
  • Kalibrerat 100mL prov av luft som dras genom röret med Drager Accuro™ bälgpump
  1. Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Nitrösa ångor 20/a
Fuktighetsområde 40mg/L
Mätområde 20 till 500 ppm
Antal stroke 2
Kvantitet 10
Svarstid 30 sek.
Temperaturområde (engelska) 59 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 15° till 40 °C